Boc-L-isoleucine, hémihydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
N-Boc-L-isoleucine, Boc-Ile-OH
B1186-25G
B1186-5G
TCIAB1186-25GEA
57.2
EUR
TCIAB1186-25G
TCIAB1186-5G
Boc-L-isoleucine, hémihydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Boc-L-isoleucine
Formule:
C₁₁H₂₁NO₄·½H₂O MW: 240.30 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00038324 Numéro CAS: 13139-16-7 EINECS: 236-074-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0% (calcd.on anh.substance) |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +2.4 to +3.0 deg (C=2, AcOH) |
Solubility in Methanol | almost transparency |