Imprimer
N-Boc-L-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B1184-25G B1184-5G
TCIAB1184-25GEA 41.8 EUR
TCIAB1184-25G TCIAB1184-5G
N-Boc-L-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Boc-L-alanine
Formule: C₈H₁₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00037225
Numéro CAS: 15761-38-3
EINECS: 239-847-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=2, AcOH)