Imprimer
4-Bromopyridine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B1171-25G B1171-5G
TCIAB1171-25GEA 305 EUR
TCIAB1171-25G TCIAB1171-5G
4-Bromopyridine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Bromopyridine hydrobromide
Formule: C₅H₄BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060195
Numéro CAS: 74129-11-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency