(+)-3-Bromocamphor-8-sulphonic acid ammonium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Ammonium ((1R,3S,4S,7R)-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)methanesulphonate
B1125-25G
B1125-5G
TCIAB1125-25GEA
99
EUR
TCIAB1125-25G
TCIAB1125-5G
(+)-3-Bromocamphor-8-sulphonic acid ammonium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(+)-3-Bromocamphor-8-sulphonic acid ammonium salt
Formule:
C₁₀H₁₈BrNO₄S MW: 328.22 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00167438 Numéro CAS: 14575-84-9 EINECS: 238-616-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +84.0 to +87.0 deg (C=4, H2O) |