5-Mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)thione potassium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Bismuthiol II, 5-Mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thione Potassium Salt
B1124-25G
B1124-5G
TCIAB1124-25GEA
120
EUR
TCIAB1124-25G
TCIAB1124-5G
5-Mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)thione potassium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)thione potassium salt
Formule:
C₈H₅KN₂S₃ MW: 264.43 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00014092 Numéro CAS: 6336-51-2 EINECS: 228-718-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on dried substance) |
Solubility in Water | almost transparency |
Drying loss | max. 8.0 % |