Imprimer
Bis(4-nitrophenyl)phosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour substrat de phosphodiestérase
Fournisseur: TCI
Attention
B1098-1G B1098-10G
TCIAB1098-1GEA 140 EUR
TCIAB1098-1G TCIAB1098-10G
Bis(4-nitrophenyl)phosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour substrat de phosphodiestérase
Bis(4-nitrophenyl)phosphate
Formule: C₁₂H₉N₂O₈P
Numéro MDL: MFCD00007318
Numéro CAS: 645-15-8
EINECS: 211-434-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency