Imprimer
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-dimethylaminophenol ≥93.0% (par HPLC) pour détermination colorimétrique de Cd
Fournisseur: TCI
B1082-1G B1082-100MG
TCIAB1082-1GEA 1370 EUR
TCIAB1082-1G TCIAB1082-100MG
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-dimethylaminophenol ≥93.0% (par HPLC) pour détermination colorimétrique de Cd
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-dimethylaminophenol
Formule: C₁₃H₁₃BrN₄O
Numéro MDL: MFCD00059779
Numéro CAS: 50783-82-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C