Imprimer
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-((5-Bromopyridin-2-yl)diazenyl)-5-(diethylamino)phenol, 2-(4-Diethylamino-2-hydroxyphenylazo)-5-bromopyridine
B1081-1G B1081-100MG
TCIAB1081-1GEA 116 EUR
TCIAB1081-1G TCIAB1081-100MG
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Formule: C₁₅H₁₇BrN₄O
MW: 349.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006255
Numéro CAS: 14337-53-2
EINECS: 238-286-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %