Imprimer
N-(Butoxymethyl)acrylamide ≥96.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B1060-25ML B1060-500ML
TCIAB1060-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB1060-25ML TCIAB1060-500ML
N-(Butoxymethyl)acrylamide ≥96.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé
N-(Butoxymethyl)acrylamide
Formule: C₈H₁₅NO₂
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00059417
Numéro CAS: 1852-16-0
EINECS: 217-442-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Bromination Method) min. 96.0 %