Imprimer
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de silylation au tert-butyl-diméthyl
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-imidazole
B1043-1G B1043-5G
TCIAB1043-1GEA 48.4 EUR
TCIAB1043-1G TCIAB1043-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de silylation au tert-butyl-diméthyl
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Formule: C₉H₁₈N₂Si
Point d'ébullition: 155°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00011682
Numéro CAS: 54925-64-3
EINECS: 259-398-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Estradiol, Cholesterol