Imprimer
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexahydro-m-xylylenediamine, 1,3-Di(aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexane-1,3-diyldimethanamine
B1005-25ML B1005-500ML
TCIAB1005-25MLEA 18.7 EUR
TCIAB1005-25ML TCIAB1005-500ML
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture)
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142.25 g/mol
Point d'éclair: 113°C
Numéro MDL: MFCD00001522
Numéro CAS: 2579-20-6
EINECS: 219-941-5
ONU: 2735
ADR: 8 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %