Imprimer
Methyl benzimidate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration) pour modification des protéines
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzimidic Acid Methyl Ester Hydrochloride
B0993-1G B0993-5G
TCIAB0993-1GEA 38.5 EUR
TCIAB0993-1G TCIAB0993-5G
Methyl benzimidate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration) pour modification des protéines
Methyl benzimidate hydrochloride
Formule: C₈H₉NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012575
Numéro CAS: 5873-90-5
EINECS: 227-537-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency