Imprimer
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0938-25G B0938-5G
TCIAB0938-25GEA 369 EUR
TCIAB0938-25G TCIAB0938-5G
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine ≥90.0% (par GC)
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Point d'ébullition: 167°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059008
Numéro CAS: 3817-11-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %