Imprimer
O-Benzyl-DL-serine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-OBzl-Ser-OH, H-DL-Ser(Bzl)-OH
B0860-1G B0860-10G
TCIAB0860-1GEA 19.8 EUR
TCIAB0860-1G TCIAB0860-10G
O-Benzyl-DL-serine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
O-Benzyl-DL-serine
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021724
Numéro CAS: 5445-44-3
EINECS: 226-650-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency