Imprimer
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bz-Arg-OEt.HCl, Nα-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester HCl
B0853-25G B0853-5G
TCIAB0853-25GEA 117 EUR
TCIAB0853-25G TCIAB0853-5G
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nalpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Formule: C₁₅H₂₂N₄O₃
MW: 342.82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012579
Numéro CAS: 2645-08-1
EINECS: 220-157-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -14.0 to -20.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency