N-(3-Aminopropyl)-N-méthyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
B0821-25ML
B0821-500ML
TCIAB0821-25MLEA
17.6
EUR
TCIAB0821-25ML
TCIAB0821-500ML
N-(3-Aminopropyl)-N-méthyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(3-Aminopropyl)-N-méthyl-1,3-propanediamine
Formule:
C₇H₁₉N₃ Point d'éclair: 105°C |
Numéro MDL:
MFCD00008217 Numéro CAS: 105-83-9 EINECS: 203-336-8 ONU: 2927 ADR: 6.1,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |