Imprimer
Vinyl butyrate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Butyric Acid Vinyl Ester
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
B0765-25ML B0765-500ML B0765-100ML
TCIAB0765-25MLEA 23.1 EUR
TCIAB0765-25ML TCIAB0765-500ML TCIAB0765-100ML
Vinyl butyrate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Vinyl butyrate
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00059410
Numéro CAS: 123-20-6
EINECS: 204-609-4
ONU: 2838
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa06d437ff5cb6a65ef71849c7515a244e120905&vid=fa06d437ff5cb6a65ef71849c7515a244e120905&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %