Imprimer
Butyl phthalyl butyl glycolate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phthalic Acid Butoxycarbonylmethyl Butyl Ester, Butoxycarbonylmethyl Butyl Phthalate
B0737-25G B0737-500G
TCIAB0737-25GEA 19.8 EUR
TCIAB0737-25G TCIAB0737-500G
Butyl phthalyl butyl glycolate ≥95.0% (par GC)
Butyl phthalyl butyl glycolate
Formule: C₁₈H₂₄O₆
Point d'ébullition: 219°C
Point d'éclair: 199°C
Numéro MDL: MFCD00053793
Numéro CAS: 85-70-1
EINECS: 201-624-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Acid Value max. 0.1