Imprimer
Sodium alkylnaphthalenesulphonate ∼40% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
B0730-25G B0730-500G
TCIAB0730-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0730-25G TCIAB0730-500G
Sodium alkylnaphthalenesulphonate ∼40% dans l'eau
Sodium alkylnaphthalenesulphonate
EINECS: 247-150-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Absorbance 0.600 to 0.950 (0.1 g/L, 286.0 to 290.0 nm)
Absorbance2 0.550 to 0.850 (0.01 g/L, 227.0 to 231.0 nm)
Water 55.0 to 66.0 %
Ignition residue (Sulfate) 8.0 to 11.0 %