N2-Butyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
N2-Butyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, N2-Butylmelamine, 2-Butylamino-4,6-diamino-1,3,5-triazine
B0727-25G
B0727-5G
TCIAB0727-25GEA
235
EUR
TCIAB0727-25G
TCIAB0727-5G
N2-Butyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N2-Butyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Formule:
C₇H₁₄N₆ MW: 182.23 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00059764 Numéro CAS: 5606-24-6 EINECS: 227-025-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 93.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |