Ethyl-2-butylacetoacetate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0702-25ML
B0702-5ML
TCIAB0702-25MLEA
161
EUR
TCIAB0702-25ML
TCIAB0702-5ML
Ethyl-2-butylacetoacetate ≥96.0% (par GC)
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |