Imprimer
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid
B0684-25G B0684-500G
TCIAB0684-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0684-25G TCIAB0684-500G
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid
Formule: C₈H₁₀O₈
Numéro MDL: MFCD00070496
Numéro CAS: 4534-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency