Imprimer
Triphenyl borate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B0524-25G B0524-500G
TCIAB0524-25GEA 88 EUR
TCIAB0524-25G TCIAB0524-500G
Triphenyl borate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Triphenyl borate
Formule: C₁₈H₁₅BO₃
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: 101°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059011
Numéro CAS: 1095-03-0
EINECS: 214-137-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 % (calcd. on exclusive of Boric Acid.)
Boric acid max. 2.0 %