Imprimer
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O) ≥70% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B0395-25G B0395-500G
TCIAB0395-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0395-25G TCIAB0395-500G
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O) ≥70% (par analyse titrimétrique)
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₆S₂·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00041885
Numéro CAS: 117-61-3
EINECS: 204-200-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 70.0 %
Water max. 30.0 %