Imprimer
N-Benzoyl-DL-phenylalanine-2-naphthyl ester ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Benzoyl-DL-phenylalanine β-naphthyl ester
B0309-1G B0309-100MG
TCIAB0309-1GEA 191 EUR
TCIAB0309-1G TCIAB0309-100MG
N-Benzoyl-DL-phenylalanine-2-naphthyl ester ≥98.0% (par HPLC)
N-Benzoyl-DL-phenylalanine-2-naphthyl ester
Formule: C₂₆H₂₁NO₃
MW: 395.46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021607
Numéro CAS: 15873-25-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 156.0 to 159.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency