Imprimer
TNBT diformazan
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetranitro Blue Tetrazolium Diformazan, 1,1'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-diphenylene)bis-3,5-di(p-nitrophenyl)diformazan
B0282-1G B0282-100MG
TCIAB0282-1GEA 180 EUR
TCIAB0282-1G TCIAB0282-100MG
TNBT diformazan
TNBT diformazan
Formule: C₄₀H₃₀N₁₂O₁₀
Numéro MDL: MFCD00059831
Numéro CAS: 19333-63-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 513.0 to 517.0 nm (DMF)