Glycine benzyl ester-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Benzyl glycinate 4-methylbenzenesulphonate, H-Gly-OBzl.Tos-OH, H-Gly-OBzl.TosOH
B0266-25G
B0266-5G
TCIAB0266-25GEA
77
EUR
TCIAB0266-25G
TCIAB0266-5G
Glycine benzyl ester-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Glycine benzyl ester-p-toluenesulphonate
Formule:
C₉H₁₁NO₂ MW: 337.39 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00035425 Numéro CAS: 1738-76-7 EINECS: 217-094-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 132.0 to 136.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |