Imprimer
Acide 2,4,5-trichlorobenzènesulfonique hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B0248-25G B0248-5G
TCIAB0248-25GEA 220 EUR
TCIAB0248-25G TCIAB0248-5G
Acide 2,4,5-trichlorobenzènesulfonique hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,4,5-trichlorobenzènesulfonique hydraté
Formule: C₆H₃Cl₃O₃S
MW: 261.50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070539
Numéro CAS: 6378-25-2
EINECS: 228-950-3
ONU: 2585
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 6.0 to 8.0 %