Imprimer
Saccharine sodique dihydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide 1,1-dioxide dihydrate, Sodium Saccharin, Dihydrate, Saccharin sodium salt, o-sulphobenzimide sodium salt dihydrate, Saccharin Sodium Salt Dihydrate, o-Benzoic sulphimide sodium salt
B0131-500G B0131-25G
TCIAB0131-500GEA 75.9 EUR
TCIAB0131-500G TCIAB0131-25G
Saccharine sodique dihydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Saccharine sodique dihydraté
Formule: C₇H₅NNaO₃S·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00151213
Numéro CAS: 6155-57-3
EINECS: 204-886-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 13.0 to 16.0 %