Imprimer
2-Éthylhexyle butyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Butyric acid 2-ethylhexyl ester, Butyric acid octyl ester
B0130-25ML B0130-500ML
TCIAB0130-25MLEA 35.2 EUR
TCIAB0130-25ML TCIAB0130-500ML
2-Éthylhexyle butyrate ≥98.0% (par GC)
2-Éthylhexyle butyrate
Formule: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200.32 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Numéro MDL: MFCD00059428
Numéro CAS: 25415-84-3
EINECS: 246-959-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %