Imprimer
Phenyl phosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B0026.0025 B0026-25G B0026-250G
TCIAB0026.0025EA 0 EUR
TCIAB0026.0025 TCIAB0026-25G TCIAB0026-250G
Phenyl phosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Phenyl phosphate
Formule: C₆H₇O₄P
Numéro MDL: MFCD00058970
Numéro CAS: 701-64-4
EINECS: 211-857-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 98.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency