Acide heptafluorobutyrique ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
A5713-10ML
A5713-100ML
TCIAA5713-10MLEA
33
EUR
TCIAA5713-10ML
TCIAA5713-100ML
Acide heptafluorobutyrique ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Acide heptafluorobutyrique
Formule:
C₄HF₇O₂ MW: 214.04 g/mol Point d'ébullition: 121 Point de fusion: -17.5 Densité: 1.764 |
Numéro MDL:
MFCD00004171 Numéro CAS: 375-22-4 EINECS: 206-786-3 ONU: 3265 ADR: 8 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 0.50 to 0.55 mol/L |
Absorbance (254nm) | max. 0.350 |
Absorbance (270nm) | max. 0.100 |