Imprimer
Malonamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A17939.0E A17939.22 A17939.36
A17939.0EEA 708 EUR
A17939.0E A17939.22 A17939.36
Malonamide ≥98%
Malonamide
Purity: 98% CAS No.: 108-13-4 Molecular Formula: C3H6N2O2 Formula Weight: 102.09 Melting Point: 167-171° Beilstein Reference: 1751401
Formule: C₃H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 461 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 167…171 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008034
Numéro CAS: 108-13-4
EINECS: 203-553-8