Imprimer
Sodium-9,10-dimethoxyanthracene-2-sulphonate ≥98.0% (par HPLC) réactif fluorimétrique à paire d'ions pour amines
Fournisseur: TCI
Synonyms: IPA-DAS, 9,10-Dimethoxyanthracene-2-sulphonic acid Sodium Salt
A5701-1G A5701-5G A5701-200MG
TCIAA5701-1GEA 172 EUR
TCIAA5701-1G TCIAA5701-5G TCIAA5701-200MG
Sodium-9,10-dimethoxyanthracene-2-sulphonate ≥98.0% (par HPLC) réactif fluorimétrique à paire d'ions pour amines
Sodium-9,10-dimethoxyanthracene-2-sulphonate
Formule: C₁₆H₁₄O₅S
MW: 340.32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042061
Numéro CAS: 67580-39-6
EINECS: 266-720-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09f11b5dabf18afb7cc9b423cb6613803f21f3cf&vid=09f11b5dabf18afb7cc9b423cb6613803f21f3cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
Solubility in hot Water almost transparency