Imprimer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Danger
A5514-1G A5514-100MG
TCIAA5514-1GEA 299 EUR
TCIAA5514-1G TCIAA5514-100MG
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl isothiocyanate ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour marquage HPLC
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl isothiocyanate
Formule: C₁₅H₁₉NO₉S
Point de fusion: 116°C
Numéro MDL: MFCD00043085
Numéro CAS: 14152-97-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dc5511bc38e425b0e6740367a4cbed01654c80b&vid=9dc5511bc38e425b0e6740367a4cbed01654c80b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -2.0 to -5.0 deg (C=1,methylene chloride)