Bis(2,4-dinitrophenyl) oxalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de chimiluminescence
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
A5303-1G
A5303-5G
TCIAA5303-1GEA
47.3
EUR
TCIAA5303-1G
TCIAA5303-5G
Bis(2,4-dinitrophenyl) oxalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de chimiluminescence
Bis(2,4-dinitrophenyl) oxalate
Chemiluminescence reagent for the determination of fluorescent compounds by HPLC and FIA
Formule:
C₁₄H₆N₄O₁₂ |
Numéro MDL:
MFCD00010712 Numéro CAS: 16536-30-4 ONU: 1325 ADR: 4.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Toluene | almost transparency |