Imprimer
Bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de chimiluminescence
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate, TCPO, Oxalic Acid Bis(2,4,6-trichlorophenyl) Ester
A5302-1G A5302-5G
TCIAA5302-1GEA 33 EUR
TCIAA5302-1G TCIAA5302-5G
Bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de chimiluminescence
Bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate
Chemiluminescence reagent for the determination of fluorescent compounds
Formule: C₁₄H₄Cl₆O₄
MW: 448.88 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043061
Numéro CAS: 1165-91-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 193.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
Chemiluminescence to pass test