Imprimer
1H-Perimidin-2-aminhydrobromid ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de précipitation du SO₄
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1H-Perimidin-2-amine hydrobromide, 2-Aminoperimidine Hydrobromide
A5133-25G A5133-5G
TCIAA5133-25GEA 377 EUR
TCIAA5133-25G TCIAA5133-5G
1H-Perimidin-2-aminhydrobromid ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif de précipitation du SO₄
1H-Perimidin-2-aminhydrobromid
Formule: C₁₁H₉BrN₃
MW: 264.13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012749
Numéro CAS: 40835-96-9
EINECS: 255-101-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Suitability for Sulfate-analysis Instantly produce turbidity by sulfateion (5ppm)