Imprimer
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI
A5015-1G A5015-100MG
TCIAA5015-1GEA 148 EUR
TCIAA5015-1G TCIAA5015-100MG
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration) pour spectrophotométrie
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine
Ultra-high sensitive spectrophotometric reagent for Cu, Cd. Reagent for the simultaneous determination of metals by HPLC.
Formule: C₄₈H₃₀N₄O₈
Numéro MDL: MFCD00064860
Numéro CAS: 14609-54-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Suitability for HPLC-analysis Calibration curve of the copper complex shows linearity