Imprimer
Xylylazo violet I réactif spectrophotométrique pour Mg
Fournisseur: TCI
A5007-1G A5007-5G
TCIAA5007-1GEA 49.5 EUR
TCIAA5007-1G TCIAA5007-5G
Xylylazo violet I réactif spectrophotométrique pour Mg
Xylylazo Violet I
Formule: C₂₅H₂₁N₃O₆S
Numéro MDL: MFCD00003890
Numéro CAS: 14936-97-1
EINECS: 239-012-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Absorbance min. 0.450[14mg/L, Borate buffer+EtOH (50 vol%), 606.5 nm] (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 7.0 %
Suitability for Magnesium-analysis Abs min. 0.700 (14mg/L , near 504nn) in the presence of Magnesium