2,2'-Dihydroxyazobenzene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour spectrophotométrie, pour fluorimétrie
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
A5005-1G
A5005-5G
TCIAA5005-1GEA
93.5
EUR
TCIAA5005-1G
TCIAA5005-5G
2,2'-Dihydroxyazobenzene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour spectrophotométrie, pour fluorimétrie
2,2'-Dihydroxyazobenzene
Spectrophotometric and fluorimetric reagent for Al, Mg and other metals
Formule:
C₁₂H₁₀N₂O₂ |
Numéro MDL:
MFCD00002182 Numéro CAS: 2050-14-8 EINECS: 218-082-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 170.0 to 179.0 deg-C |