Imprimer
Farnesyl thiosalicylic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Salirasib, 2-(((2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl)thio)benzoic acid, FTS
A3351-100MG A3351-25MG
TCIAA3351-100MGEA 208 EUR
TCIAA3351-100MG TCIAA3351-25MG
Farnesyl thiosalicylic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Farnesyl thiosalicylic acid
Formule: C₂₂H₃₀O₂S
MW: 358.54 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467723
Numéro CAS: 162520-00-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C