Imprimer
2-(4-Aminophenyl)benzoxazol-5-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A3300-5G A3300-25G
TCIAA3300-5GEA 80.3 EUR
TCIAA3300-5G TCIAA3300-25G
2-(4-Aminophenyl)benzoxazol-5-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(4-Aminophenyl)benzoxazol-5-amine
Formule: C₁₃H₁₁N₃O
Numéro MDL: MFCD00445970
Numéro CAS: 13676-47-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 229.0 to 233.0 deg-C