Imprimer
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-methyl-3-hydroxyaniline, 5-Amino-6-chloro-o-cresol
A3266-5G A3266-25G
TCIAA3266-5GEA 35.2 EUR
TCIAA3266-5G TCIAA3266-25G
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol
Formule: C₇H₈ClNO
Numéro MDL: MFCD03094650
Numéro CAS: 84540-50-1
EINECS: 283-144-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C