Imprimer
4-(Aminomethyl)cyclohexanamine mélange cis- et trans ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Amino-4-(aminomethyl)cyclohexane
A3258-1G A3258-5G
TCIAA3258-1GEA 115 EUR
TCIAA3258-1G TCIAA3258-5G
4-(Aminomethyl)cyclohexanamine mélange cis- et trans ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Aminomethyl)cyclohexanamine
Formule: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Numéro MDL: MFCD00049306
Numéro CAS: 13338-82-4
ONU: 2735
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %