Imprimer
Azetidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A3257-1G A3257-5G
TCIAA3257-1GEA 85.8 EUR
TCIAA3257-1G TCIAA3257-5G
Azetidine ≥98.0% (par GC)
Azetidine
Formule: C₃H₇N
Point d'ébullition: 62°C
Point d'éclair: -21°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005165
Numéro CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %