Imprimer
Acrylic anhydride ≥95.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A3243-1G A3243-5G
TCIAA3243-1GEA 30.8 EUR
TCIAA3243-1G TCIAA3243-5G
Acrylic anhydride ≥95.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
Acrylic anhydride
Formule: C₆H₆O₃
Point d'ébullition: 67°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048146
Numéro CAS: 2051-76-5
EINECS: 218-128-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %