Imprimer
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO) ≥98.0% (par GC) radical libre, purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
A3235-200MG A3235-1G
TCIAA3235-200MGEA 36.3 EUR
TCIAA3235-200MG TCIAA3235-1G
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO) ≥98.0% (par GC) radical libre, purifié par sublimation
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO)
Formule: C₉H₁₉N₂O
MW: 171.26 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006479
Numéro CAS: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Average active Oxygen min. 98.0 %