Imprimer
Alcool 3-amino-α-méthylbenzylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: m-Amino-α-methylbenzyl alcohol, 1-(3-Aminophenyl)ethanol, 3-Aminophenyl methyl carbinol, 3-(1-Hydroxyethyl)aniline
A3221-1G A3221-5G
TCIAA3221-1GEA 35.2 EUR
TCIAA3221-1G TCIAA3221-5G
Alcool 3-amino-α-méthylbenzylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Alcool 3-amino-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 169°C
Numéro MDL: MFCD00007798
Numéro CAS: 2454-37-7
EINECS: 219-525-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C