Imprimer
Ac-β-Ala-OH ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A3205-5G A3205-25G
TCIAA3205-5GEA 46.2 EUR
TCIAA3205-5G TCIAA3205-25G
Ac-β-Ala-OH ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ac-β-Ala-OH
Formule: C₅H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00037296
Numéro CAS: 3025-95-4
EINECS: 221-185-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C